Stampa…
Tamponi lunghi, SRK™
Fornitore: Copan
902C 908C
710-0472EA 38.6 EUR
710-0472 710-0431
Tamponi lunghi, SRK™
Tamponi Tamponi con soluzioni di risciacquo
Swab Rinse Kit (SRK®) per l'esame microbiologico delle superfici.
  • Per rilevamento microbico o analisi quantitative
  • La soluzione isotonica salina contiene sostanze per neutralizzare e rendere inattivi disinfettanti e agenti igienizzanti
  • I tamponi non sono attaccati al tappo
Adatto per il campionamento e il trasporto del tampone dopo la raccolta.
Confezione: Provetta e applicatore in busta di plastica con apertura a strappo. Ciascuna scatola contiene 25 buste.