Stampa…
Spatole per schiuma SRK
Fornitore: Copan
939CS01 940C 941C
612-2678EA 421 EUR
612-2678 612-2679 612-2680
Spatole per schiuma SRK
Tamponi Tamponi con soluzioni di risciacquo
Kit SRK® (Swab Rinse Kit) per l'esame microbiologico delle superfici.
  • La soluzione di lavaggio contiene sostanze per neutralizzare e rendere inattivi disinfettanti e agenti igienizzanti
  • La soluzione viene utilizzata per inumidire il tampone sterile prima del campionamento e per trasportare il tampone dopo la raccolta del campione
  • Spatola piccola attaccata al tappo. Spatola in schiuma grande, lunghezza 22 cm (612-2678)
Idonei per rilevamento microbico o analisi quantitative.
Confezione: In a plastic peel pouch.