Stampa…
Sistema per l'esame parassitologico di feci, ParasiTrap® AF
Fornitore: BIOSEPAR
8486AF/50 8486AF/100 8484AF/50 8484AF/100 8484AF/250 8488AF/100 8490AF/50 8488AF/250 8488AF/50
8486AF/50EA 0 EUR
8486AF/50 8486AF/100 8484AF/50 8484AF/100 8484AF/250 8488AF/100 8490AF/50 8488AF/250 8488AF/50
Sistema per l'esame parassitologico di feci, ParasiTrap® AF
Sistemi di diagnostica Reagenti e kit clinici
Il sistema ParasiTrap® consente il rilevamento di uova di vermi, protozoi e larve. È un sistema di trasporto e analisi per l'esame parassitologico di feci in medicina umana e veterinaria completamente chiuso con diagnosi in 4 semplici passaggi: 1. Caricamento della provetta con il campione; 2. Aggiunta del solvente e del colorante; 3. Filtrazione e concentrazione; 4. Esame al microscopio. Il sistema è stato sviluppato per semplificare le complicate attività di processazione di feci infette in laboratori, per ridurre il rischio di infezioni e garantire la migliore resa possibile dei parassiti. Il sistema chiuso consente inoltre di eseguire procedure diagnostiche macroscopiche, se necessario. Tale concetto diagnostico è completamente conforme agli attuali criteri per la gestione della qualità delle linee guida nazionali e internazionali (UE, CDC, WHO, BGA, DPG). Tutti i sistemi non contengono Thimerosal ed etere. ParasiTrap® AF-System con provetta di processazione e trasporto piena I (con terreno AF) e provetta di processazione II con filtro in acciaio inox integrato. Accessori: terreno di separazione B, terreno con soluzione di colorazione C, pipette Pasteur (monouso), cucchiai e bastoncini di cotone. Tappi a vite aggiuntivi per provetta di processazione II.
  • Resa elevata dei parassiti e alta affidabilità diagnostica
  • Eccezionale qualità dei campi di visione del microscopio
  • Manipolazione semplice (gli esami possono essere interrotti in qualsiasi momento, anche per lunghi periodi)
  • Senza raffreddamento
  • Senza Thimerosal e etere