Stampa…
Sistema per l'esame parassitologico di feci, ParasiTrap® Dual
Fornitore: Biosepar
8486DUAL 8486DUAL/50 8486DUAL/100
8486DUALEA 0 EUR
8486DUAL 8486DUAL/50 8486DUAL/100
Sistema per l'esame parassitologico di feci, ParasiTrap® Dual
Sistemi di diagnostica Reagenti e kit clinici
ParasiTrap Dual con provette di processazione e trasporto piene I (50 pezzi con terreno A Bailenger e 50 pezzi con terreno AF) e 100 provette di processazione II con filtro in acciaio inox integrato.
Informazioni per l' accessorio: Terreno di separazione B, terreno con soluzione di colorazione C, pipette Pasteur (monouso), cucchiaio e bastoncini in cotone. Tappi a vite aggiuntivi per provetta di processazione II.