Sistema per l'esame parassitologico di feci, ParasiTrap® Eco
Fornitore: BIOSEPAR
ParasiTrap Eco con provetta di processazione e trasporto piena I (con terreno A Eco) e provetta di processazione II con filtro in acciaio inox integrato.
- Resa elevata dei parassiti e alta affidabilità diagnostica
- Eccezionale qualità dei campi di visione del microscopio
- Manipolazione semplice (gli esami possono essere interrotti in qualsiasi momento, anche per lunghi periodi)
- Senza raffreddamento
- Elevata sensibilità, risultati imbattibili
- Ecologico, senza formalina, senza materiali pericolosi
- Senza etere
Informazioni per l' accessorio: Terreno di separazione B, terreno con soluzione di colorazione C, pipette Pasteur (monouso), cucchiai e bastoncini di cotone. Tappi a vite aggiuntivi per provetta di processazione II.