Stampa…
Elettrodi per ossigeno disciolto luminescenti/ottici (LDO), IntelliCAL™
Fornitore: Hach
LDO10105 LDO10101 LDO10103 LDO10110 LDO10115 LDO10130
664-0208EA 1308 EUR
664-0208 664-0206 664-0207 664-0209 664-0210 664-0211
Elettrodi per ossigeno disciolto luminescenti/ottici (LDO), IntelliCAL™
Elettrodi Elettrodi per ossigeno disciolto
IntelliCAL™ LDO101 è un elettrodo per ossigeno disciolto luminescente (LDO) digitale, ideale per la misurazione dell'ossigeno disciolto in acque reflue, acqua potabile e applicazioni generiche di valutazione della qualità dell'acqua.
  • Le sonde digitali rinforzate riescono a eseguire in modo affidabile test nelle condizioni ambientali più difficili: corpo in acciaio inox, protezione del sensore in polimero e cavi sotto guaina in acciaio rinforzati per proteggere l'elettrodo durante le misurazioni in qualsiasi punto sul campo
  • Nessuna membrana da pulire o