Stampa…
Elettrodi combinati per pH, IntelliCAL™
Fornitore: Hach
PHC10101 PHC10103 PHC10105 PHC10110 PHC10115 PHC10130 PHC30101 PHC30103 PHC28103 PHC28101 PHC20101 PHC20103
662-1982EA 336 EUR
662-1982 662-1983 662-1984 665-0418 HACHPHC10115 662-1985 662-1989 HACHPHC30103 662-1988 662-1987 662-1986 HACHPHC20103
Elettrodi combinati per pH, IntelliCAL™
Elettrodi Elettrodi pH
Elettrodi digitali combinati, caratterizzati da sensore di temperatura incorporato, ricaricabili o non ricaricabili. Possono essere utilizzati con tutti i misuratori Hach HQd™.
  • Assoluta tracciabilità: memorizzazione di orario e data di ciascuna misurazione, ID operatore e campione, cronologia di calibrazione, parametro e numero di serie della sonda
  • Avviso quando è necessario ripetere la calibrazione
  • Gli elettrodi possono essere scambiati tra i misuratori senza necessità di ricalibrarli o reimmettere le impostazioni di misurazione
  • Ideali per ambienti