Stampa…
VWR®, Sacchetti per omogenizzatore
Fornitore: VWR Collection
129-0728EA 65.7 EUR
129-0728 129-0729 129-0730 129-0731 129-0732 129-0733 129-0734
VWR®, Sacchetti per omogenizzatore
Sacchetti Sacchetti per omogeneizzatori
Ampia scelta di sacchetti, sterile, in PE di capacità da 80 ml a 3500 ml
Per tutti gli omogeneizzatori da laboratorio convenzionali e tutti i campioni.
  • Sacchetti filtranti dedicati principalmente a campioni fibrosi
  • Sacchetti con filtro integrale per campioni pastosi
  • Sacchetti semplici per utilizzi standard
  • Nessun rischio di contaminazioni incrociate
Absence of heavy material : raw material is compliant with the EC/94/62 directive.
Food contact: raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
Based on ISO 11137: Sterilisation of health care products SAL10-3
Certificazioni: Assenza di materiali pesanti: materie prime conformi alla direttiva CE/94/62
Per contatto con gli alimenti: materie prime conformi alla normativa CE 1935/2004
A norma ISO 11137: sterilizzazione di prodotti sanitari SAL10⁻³