Stampa…
Bilance industriali, serie Explorer®
Fornitore: OHAUS
30057068 30057069 30078073 30078074 30078075 30078076 30057067 30078072 30078077 30100518 30100519 30100520
611-4974EA 5685 EUR
611-4974 611-4975 611-4977 611-4978 OHAU30078075 OHAU30078076 611-4973 611-4976 OHAU30078077 OHAU30100518 OHAU30100519 OHAU30100520
Bilance industriali, serie Explorer®
Bilance
Bilance da banco a grande piattaforma che incorporano touch screen, tecnologie avanzate di pesatura e sensori di prossimità. L'unità di controllo facile da usare può essere montata sulla base, oppure su una colonna opzionale, su una parete o a distanza (fino a 3 metri di distanza con un cavo opzionale). Il display touch screen con icone universali e messaggi informativi semplifica le funzioni di set-up e le operazioni di base. L'operatore ha la possibilità di utilizzare i sensori di prossimità per il funzionamento automatico per la manipolazione di campioni sensibili. Le bilance hanno modalità di applicazione multiple per la pesatura di base fino alle applicazioni SQC con a tempi di stabilizzazione brevi, specifiche di prestazioni ottimizzate.
  • Display touch screen a colori con regolazione dell'angolo di visuale in un'unità di controllo smontabile
  • Tecnologia di pesatura avanzata con tempi di stabilizzazione di circa 1 secondo
  • Menu con icone per facilitare la navigazione alla funzionalità richiesta
  • Calibrazione interna AutoCal™
  • Sensori di prossimità doppi multifunzione per esecuzione automatica di funzioni base o selezionabili dall'utente
  • Compatibilità LIMS
La base della piattaforma di pesata (non l'unità di controllo/display) ha una classe di protezione IP 54.