Stampa…
Campionatori d'aria VWR®, SAS Super IAQ
Fornitore: VWR Collection
710-1048EA 1960 EUR
710-1048 710-2149 710-0868
Campionatori d'aria VWR®, SAS Super IAQ
Campionatori Campionatori d'aria
SAS Super IAQ offre la medesima efficienza, come attestato dai test di campionamento condotti dal CAMR-UK (Center for Applied Microbiology & Research).
  • Soluzione per il monitoraggio microbiologico dell'aria per operatori agroalimentari e ambientali
  • Contiene tutti gli accessori necessari per il campionamento microbiologico dell'aria
  • Facile da usare con risparmio di tempo
  • Soluzione a costi operativi ridotti
SAS Super è un sistema completo per il campionamento microbiologico attivo dell'aria. Progettato specificamente per i controlli di qualità dell'aria in ambienti confinati (IAQ, Indoor Air Quality), questo strumento SAS è particolarmente leggero e duraturo e può essere utilizzato in qualsiasi ambiente di lavoro. Ideale per igienisti ambientali e operatori agroalimentari.
Informazioni per l'ordine: Il sistema non include gli accessori. Caricabatterie, teste aspiranti, custodia e telecomando devono essere ordinati separatamente.