Stampa…
VWR® SAS Super DUO 360 Air Samplers
Fornitore: VWR Collection
710-0867EA 5020 EUR
710-0867 710-0866
VWR® SAS Super DUO 360 Air Samplers
Campionatori Campionatori d'aria
Quando la contaminazione ambientale è molto bassa e il numero di campioni da eseguire è alto, la durata operativa può essere un fattore importante nella scelta dello strumento SAS. Noi abbiamo la soluzione: due teste di campionamento che operano simultaneamente per campionare 1000 litri d'aria, in meno di 3 minuti.
  • Corpo unico con due testate di aspirazione
  • Risultati rapidi e coerenti
  • Soluzioni per velocizzare le operazioni e abbattere i costi
Il campionamento simultaneo su due teste consente inoltre di ottenere risultati statisticamente rappresentativi utilizzando lo stesso tipo di terreno su entrambe le teste. È anche possibile utilizzare due diversi terreni per lo stesso ciclo di DUO SAS 360, TSA o PCA per la conta batterica totale e SDA per lieviti e muffe. Il campionamento con le due testate può dimezzare i tempi di campionamento, offrendo un reale vantaggio operativo.
Certificazioni: ISO 14698 e Farmacopea USP 1116.
Informazioni per l'ordine: Per il sistema completo, si prega di ordinare il campionatore richiesto, un caricabatterie e la testa appropriata.