Stampa…
Colonne chirali, ReproSil® Chiral-OM
Fornitore: DR. MAISCH GMBH
R65.OM.S2546 R65.OM.S2520 R65.OM.S2510 R65.OM.S1546 R65.OM.S0546 R60.OM.S0546 R60.OM.S2546 R60.OM.S2520 R60.OM.S2510 R60.OM.S1046 R60.OM.S1546 R63.OM.V0104 R63.OM.S1546 R63.OM.S1046
554-2631EA 1230 EUR
554-2631 554-2630 554-2629 554-2628 554-2627 554-2596 554-2601 554-2600 554-2599 554-2597 554-2598 554-2614 554-2613 554-2612
Colonne chirali, ReproSil® Chiral-OM
Colonne cromatografiche
Colonna USP L40: rivestimento in cellulosa tris-3,5-dimetilfenil carbammato su particelle di silice porosa.