Rosso di metile soluzione Reag. Ph. Eur. 1055101
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
Formula:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Peso molecolare: 269.3 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002425 CAS Number: 493-52-7 Merck Index: 12,06199 |