Stampa…
Blu bromofenolo soluzione Reag. Ph. Eur. 1012801
Fornitore: VWR Chemicals
87794.180EA 58.3 EUR
87794.180 87794.180DP
Blu bromofenolo soluzione Reag. Ph. Eur. 1012801
Blu bromofenolo
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MDL Number: MFCD00005875
CAS Number: 115-39-9