Stampa…
Sodio idrossido monoidrato, Suprapur®, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
MQ100
1.06466.0050 1.06466.0500
1.06466.0050EA 186 EUR
1.06466.0050 1.06466.0500
Sodio idrossido monoidrato, Suprapur®, Supelco®
Sodio idrossido monoidrato
Formula: HNaO·1H₂O
Peso molecolare: 58.012 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149229
CAS Number: 12200-64-5
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Solubility 1100 g/l (20 °C)
Molar Mass 58.01 g/mol
Boiling Point 1400 °C
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material