Stampa…
Clorotrimetilsilano for gas chromatography, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02333.0100 1.02333.0250
1.02333.0100EA 57 EUR
1.02333.0100 1.02333.0250
Clorotrimetilsilano for gas chromatography, Supelco®
Clorotrimetilsilano
Formula: C₃H₉ClSi
Peso molecolare: 108,64 g/mol
Punto di ebollizione: 59 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –58 °C
Densità: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000502
CAS Number: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3 (8),II
REACH: 01-2119457596-25
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 108.64 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 250 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Explosion Limit 1.5 - 46 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid