4-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 56096-89-0
Molecular Formula: C7H4FIO2
Formula Weight: 266.01
Melting Point: 143-147°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04108278
Formula:
C₇H₄FIO₂ Punto di fusione: 143…147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04108278 CAS Number: 56096-89-0 ADR: 6.1,III |