Stampa…
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H31812.03 H31812.06
H31812.03EA 37.7 EUR
H31812.03 H31812.06
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Purity: 97% Molecular Formula: C9H8F2O3 Formula Weight: 202.15 Melting Point: 134-136° MDL No.: MFCD09258723
Formula: C₉H₈F₂O₃
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258723
CAS Number: 1017779-88-2