Stampa…
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Methyl 2,3-dihydroxybenzoate
M1737-25G M1737-5G
TCIAM1737-25GEA 210 EUR
TCIAM1737-25G TCIAM1737-5G
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,1467 g/mol
Punto di ebollizione: 96°C
MDL Number: MFCD00039520
CAS Number: 2411-83-8
EINECS: 219-317-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=764bb39bf3746d14dee65aaf31085c9b5b19c5f5&vid=764bb39bf3746d14dee65aaf31085c9b5b19c5f5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C