Stampa…
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Ethyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
T2094-100G T2094-25G
TCIAT2094-100GEA 149 EUR
TCIAT2094-100G TCIAT2094-25G
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Formula: C₉H₆F₄O₂
Peso molecolare: 222,14 g/mol
Punto di ebollizione: 88°C
MDL Number: MFCD02094158
CAS Number: 122894-73-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=240c0ac7acdaf4901d4c809bea53a40c426563ca&vid=240c0ac7acdaf4901d4c809bea53a40c426563ca&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %