4-Methylbenzyl isothiocyanate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 3694-46-0
Molecular Formula: C9H9NS
Formula Weight: 163.24
Refractive Index: 1.5890
Odour: Pungent
Boiling Point: 97°/1mm
Beilstein Reference: 2082478
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041118
Formula:
C₉H₉NS Punto di ebollizione: 97 °C (1 mmHg) Densità: 1,080 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041118 CAS Number: 3694-46-0 ADR: 8,III |