5-Isoquinolineboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 371766-08-4
Molecular Formula: C9H8BNO2
Formula Weight: 172.98
Melting Point: 204-206°
MDL No.: MFCD03839356
Formula:
C₉H₈BNO₂ Punto di fusione: 204…206 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03839356 CAS Number: 371766-08-4 |