Stampa…
Methyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5-dimethylbenzoate
A12287.06 A12287.14
A12287.06EA 34.2 EUR
A12287.06 A12287.14
Methyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dimethylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 25081-39-4 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Flash Point: 106°(224°F) Melting Point: 31-33° Boiling Point: 239-240° MDL No.: MFCD00077971
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,21 g/mol
Punto di ebollizione: 239…240 °C
Punto di fusione: 31…33 °C
Densità: 1,027
Flash Pt: 106 °C (224 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077971
CAS Number: 25081-39-4