Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 24078-21-5
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00085640
Formula:
C₉H₉NO₄ Punto di fusione: 80…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085640 CAS Number: 24078-21-5 |