4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2131-64-8
Molecular Formula: C9H10N2S
Formula Weight: 178.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Boiling Point: 152°/6mm
Beilstein Reference: 388270
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00041093
Formula:
C₉H₁₀N₂S Punto di ebollizione: 152 °C (6 mmHg) Punto di fusione: 64…70 °C |
MDL Number:
MFCD00041093 CAS Number: 2131-64-8 EINECS: 218-360-4 ADR: 6.1,II |