Methyl-2-phenoxybenzoate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 21905-56-6
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 130°/0.5mm
MDL No.: MFCD03093064
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 130 °C (0,5 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093064 CAS Number: 21905-56-6 |