4-Benzyl-3-thiosemicarbazide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Benzylhydrazinecarbothioamide
L10920.03
L10920.06
L10920.03EA
45.1
EUR
L10920.03
L10920.06
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide ≥98%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Purity: 98+%
CAS No.: 13431-41-9
Molecular Formula: C8H11N3S
Formula Weight: 181.26
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 2096431
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025145
Formula:
C₈H₁₁N₃S Peso molecolare: 181,26 g/mol Punto di fusione: 128…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025145 CAS Number: 13431-41-9 ADR: 6.1,III |