Stampa…
2,5-Dimethylcyclohexanone mixture of isomers ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D1279-25ML D1279-5ML
TCIAD1279-25MLEA 673 EUR
TCIAD1279-25ML TCIAD1279-5ML
2,5-Dimethylcyclohexanone mixture of isomers ≥95.0% (by GC)
2,5-Dimethylcyclohexanone
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126,2 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00045551
CAS Number: 932-51-4
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=663b11fc6c7d710e10df340d68b7f9aea571c47b&vid=120d837dc75867773b7a75dbec86ecc0a35c346f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)