Stampa…
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0590-25G M0590-500G
TCIAM0590-25GEA 17 EUR
TCIAM0590-25G TCIAM0590-500G
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate ≥95.0% (by GC) stabilizzato
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate
Formula: C₇H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 189°C
Flash Pt: 84°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005137
CAS Number: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a6559743cf02e284d6f57aa7fc6aa58afbc0b48&vid=4a6559743cf02e284d6f57aa7fc6aa58afbc0b48&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %