Acido trifluoroacetico 0,1% (v/v) in acetonitrile
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
TFA
85177
85176
PIER85177EA
808
EUR
PIER85177
PIER85176
Acido trifluoroacetico 0,1% (v/v) in acetonitrile
Acido trifluoroacetico
Formula:
C₂HF₃O₂ Peso molecolare: 114,02 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS Number: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 1648 ADR: 3,II |