Stampa…
Bromuro di idrogeno 30% (w/w) ∼5.1 mol/L in acetic acid for peptide research
Fornitore: TCI
Pericolo
H0182-25G H0182-500G H0182-100G
TCIAH0182-25GEA 18 EUR
TCIAH0182-25G TCIAH0182-500G TCIAH0182-100G
Bromuro di idrogeno 30% (w/w) ∼5.1 mol/L in acetic acid for peptide research
Bromuro di idrogeno
Formula: HBr
Densità: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011323
CAS Number: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,04778
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e276e4314d3340e37e5a0e509f7e43b93b39414e&vid=47e1357739b9ce5d9edda767b3e049be87165526&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 30.0 to 33.0 w/w%