Stampa…
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T2782-5G T2782-1G
TCIAT2782-5GEA 195 EUR
TCIAT2782-5G TCIAT2782-1G
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline ≥98.0% (by GC)
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
Formula: C₆H₃F₄N
Peso molecolare: 165,09 g/mol
Punto di ebollizione: 78°C
Punto di fusione: 28°C
MDL Number: MFCD00025153
CAS Number: 5580-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=129b557eb58e9281ff41732657274ad5ef290c73&vid=129b557eb58e9281ff41732657274ad5ef290c73&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %