Stampa…
4-Phenyl-1-butene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0161-25ML P0161-5ML
TCIAP0161-25MLEA 118 EUR
TCIAP0161-25ML TCIAP0161-5ML
4-Phenyl-1-butene ≥98.0% (by GC)
4-Phenyl-1-butene
Formula: C₁₀H₁₂
Punto di ebollizione: 181°C
Flash Pt: 53°C
MDL Number: MFCD00026111
CAS Number: 768-56-9
EINECS: 405-980-7
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a03e78ce148b8c2020f35539beeef1bb9224f78&vid=3a03e78ce148b8c2020f35539beeef1bb9224f78&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %