Stampa…
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, Dimethyl trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylate
240790050 240790250
ACRO240790050EA 111 EUR
ACRO240790050 ACRO240790250
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Peso molecolare: 200,23 g/mol
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063917
CAS Number: 3399-22-2
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥99.0 %