Dimethyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₀H₁₆O₄ Punto di ebollizione: 111°C |
MDL Number:
MFCD00043768 CAS Number: 1687-29-2 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |