4-Phenyl-1-buten-4-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 936-58-3
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.20
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.53
Boiling Point: 234°
MDL No.: MFCD00039617
Formula:
C₁₀H₁₂O Punto di ebollizione: 234 °C Densità: 0,992 Flash Pt: 103 °C (217 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039617 CAS Number: 936-58-3 |