Stampa…
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
380860010 380860050
ACRO380860010EA 29.9 EUR
ACRO380860010 ACRO380860050
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Formula: C₁₀H₁₂O
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039617
CAS Number: 936-58-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %