Stampa…
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
L19060.03 L19060.06
L19060.03EA 29.2 EUR
L19060.03 L19060.06
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 156641-98-4 Molecular Formula: C11H11BO3 Formula Weight: 202.02 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 7636998
Formula: C₁₁H₁₁BO₃
Peso molecolare: 202,02 g/mol
Punto di fusione: ∼ 245 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093087
CAS Number: 156641-98-4