Stampa…
4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Borono-1-naphthoic acid
H56542.MD H56542.03
H56542.MDEA 176 EUR
H56542.MD H56542.03
4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid 95%
4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₁H₉BO₄
Peso molecolare: 216.00 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203538
CAS Number: 332398-57-9