Stampa…
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
271811000 271815000 271810500
ACRO271811000EA 49 EUR
ACRO271811000 ACRO271815000 ACRO271810500
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₂O₆
Peso molecolare: 228,2 g/mol
Punto di fusione: 154…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001607
CAS Number: 6289-46-9
EINECS: 228-528-9
Visualizza i codici
Appearance White to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥153 °C
HPLC ≥99.0 %