Stampa…
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10819.06 A10819.14 A10819.22
A10819.06EA 62.7 EUR
A10819.06 A10819.14 A10819.22
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 29558-77-8 Molecular Formula: C12H9BrO Formula Weight: 249.11 Melting Point: 163-168° MDL No.: MFCD00059076
Formula: C₁₂H₉BrO
Punto di fusione: 163…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059076
CAS Number: 29558-77-8