Stampa…
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, 4-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid
359510010 359510050
ACRO359510010EA 61.2 EUR
ACRO359510010 ACRO359510050
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98+%
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₄S
Punto di fusione: 275…277 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01630820
CAS Number: 149104-88-1
Visualizza i codici
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %