Stampa…
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
B23333.06 B23333.03 B23333.14
B23333.06EA 141 EUR
B23333.06 B23333.03 B23333.14
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 58032-84-1 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.64 Melting Point: 95-102° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01859935
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Peso molecolare: 235,64 g/mol
Punto di fusione: 95…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01859935
CAS Number: 58032-84-1
ADR: 8,II