Stampa…
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chlorobenzylsulphonyl chloride, 3-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
B24073.06 B24073.03 B24073.14
B24073.06EA 70.9 EUR
B24073.06 B24073.03 B24073.14
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 24974-73-0 Molecular Formula: C7H6Cl2O2S Formula Weight: 225.09 Melting Point: 69-75° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD02683111
Formula: C₇H₆Cl₂O₂S
Peso molecolare: 225,09 g/mol
Punto di fusione: 69…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683111
CAS Number: 24974-73-0
ADR: 8,II