Stampa…
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L14324.03 L14324.MD
L14324.03EA 74.8 EUR
L14324.03 L14324.MD
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 95%
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Purity: 95% CAS No.: 107263-95-6 Molecular Formula: C6H5F4NO3S Formula Weight: 247.17 Melting Point: 180-185° Beilstein Reference: 4222821 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013458
Formula: C₆H₅F₄NO₃S
Punto di fusione: 180…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013458
CAS Number: 107263-95-6
ADR: 8,II