Stampa…
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
L19654.03 L19654.06
L19654.03EA 74.8 EUR
L19654.03 L19654.06
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 269410-08-4 Molecular Formula: C9H15BN2O2 Formula Weight: 194.04 Melting Point: 145-149° MDL No.: MFCD03453063
Formula: C₉H₁₅BN₂O₂
Peso molecolare: 194.039 g/mol
Punto di fusione: 145…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03453063
CAS Number: 269410-08-4