2-Aminoimidazole hemisulphate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
Purity: 98%
CAS No.: 1450-93-7
Molecular Formula: C6H10N6.0.5H2SO4
Formula Weight: 215.22
Odour: Odourless
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 4726750
MDL No.: MFCD00013162
Formula:
C₆H₁₂N₆O₄S Peso molecolare: 264.26 g/mol Punto di fusione: ∼ 270 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013162 CAS Number: 1450-93-7 EINECS: 215-918-9 |