Stampa…
2-Aminoimidazole hemisulphate 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
368860025 368860100
ACRO368860025EA 77.7 EUR
ACRO368860025 ACRO368860100
2-Aminoimidazole hemisulphate 98+%
2-Aminoimidazole hemisulphate
Formula: C₆H₁₂N₆O₄S
Punto di fusione: 270 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013162
CAS Number: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9
Visualizza i codici
Appearance Brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.0 %