Stampa…
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecane, 1,4-Cyclohexanedione bis(ethylene acetal), 1,4-Cyclohexanedione bisethylene ketal
B20784.09 B20784.30
B20784.09EA 47 EUR
B20784.09 B20784.30
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99%
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan
Purity: 99% CAS No.: 183-97-1 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.23 Melting Point: 79-80° Boiling Point: 75-85°/0.5mm MDL No.: MFCD00010851
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Peso molecolare: 200,23 g/mol
Punto di ebollizione: 75…85 °C (0,5 mmHg)
Punto di fusione: 79…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010851
CAS Number: 183-97-1