Stampa…
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H35114.MD H35114.03
H35114.MDEA 0 EUR
H35114.MD H35114.03
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,17 g/mol
Punto di ebollizione: 148 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 39…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02251330
CAS Number: 934-37-2